(S)-(-)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (S)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine
D2529-1G D2529-200MG
TCIAD2529-1GEA 165 EUR
TCIAD2529-1G TCIAD2529-200MG
(S)-(-)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine ≥97.0% (por GC)
(S)-(-)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine
Formula: C₁₄H₁₉FeN
MW: 257.16 g/mol
Pto. de inflamación: 95°C
Número MDL: MFCD00066272
Núm. CAS: 31886-57-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=305a095b983e250693a236573faf949fd3586ae0&vid=305a095b983e250693a236573faf949fd3586ae0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to Amber to Dark purple clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%