N-Acetonylpyridinium chloride ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A16015.06
A16015.14
A16015.06EA
48.2
EUR
A16015.06
A16015.14
N-Acetonylpyridinium chloride ≥97%
N-Acetonylpyridinium chloride
Purity: 97%
CAS No.: 42508-60-1
Molecular Formula: C8H10ClNO
Formula Weight: 171.63
MDL No.: MFCD00031949
Formula:
C₈H₁₀ClNO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00031949 Núm. CAS: 42508-60-1 |