Benzo[b]furan-2-boronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Benzofuran-2-boronic acid, 2-Benzofurylboronic acid
B23676.03
B23676.06
B23676.14
B23676.03EA
50.3
EUR
B23676.03
B23676.06
B23676.14
Benzo[b]furan-2-boronic acid ≥98%
Benzo[b]furan-2-boronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 98437-24-2
Molecular Formula: C8H7BO3
Formula Weight: 161.95
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Formula:
C₈H₇BO₃ MW: 161.95 g/mol |
Número MDL:
MFCD00236019 Núm. CAS: 98437-24-2 |