4-Dibenzofuranboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dibenzofuran-4-boronic acid, Dibenzo[b,d]furan-4-ylboronic acid
L19830.03
L19830.06
L19830.03EA
36
EUR
L19830.03
L19830.06
4-Dibenzofuranboronic acid ≥98%
4-Dibenzofuranboronic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 100124-06-9
Molecular Formula: C12H9BO3
Formula Weight: 212.01
Melting Point: 286-291°
Beilstein Reference: 1645426
Formula:
C₁₂H₉BO₃ Pto. de fusión: 286…291 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00092336 Núm. CAS: 100124-06-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...