Thiazole-2-carbaldehyde 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Thiazolecarboxaldehyde, Thiazole-2-carboxaldehyde
377680010
377680050
ACRO377680010EA
80.7
EUR
ACRO377680010
ACRO377680050
Thiazole-2-carbaldehyde 98%
Thiazole-2-carbaldehyde
Formula:
C₄H₃NOS Pto. Ebullición: 76…78 °C (24 mmHg) Densidad: 1,288 g/cm³ Pto. de inflamación: 68 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00142924 Núm. CAS: 10200-59-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear yellow to orange-red to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5730 to 1.5760 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |