1-(Tiazol-2-ilazo)-2-naftol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B24011.03
B24011.06
B24011.14
B24011.03EA
47.6
EUR
B24011.03
B24011.06
B24011.14
1-(Tiazol-2-ilazo)-2-naftol ≥98%
1-(Tiazol-2-ilazo)-2-naftol
Purity: 98%
CAS No.: 1147-56-4
Molecular Formula: C13H9N3OS
Formula Weight: 255.30
Melting Point: 138-140°
Beilstein Reference: 223783
Formula:
C₁₃H₉N₃OS Pto. de fusión: 138…140 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00021611 Núm. CAS: 1147-56-4 EINECS: 214-555-3 |