4,5-Dimetiltiazol-2-amina monobromhidrato ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Amino-4,5-dimethylthiazole Hydrobromide, 4,5-Dimethylthiazol-2-amine hydrobromide
A2062-25G A2062-5G
TCIAA2062-25GEA 157 EUR
TCIAA2062-25G TCIAA2062-5G
4,5-Dimetiltiazol-2-amina monobromhidrato ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrobromide
Formula: C₅H₉BrN₂S
MW: 209,11 g/mol
Número MDL: MFCD00035212
Núm. CAS: 7170-76-5
EINECS: 230-523-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09eabda551cd4ba06de987ae6b108dd131d13eaa&vid=09eabda551cd4ba06de987ae6b108dd131d13eaa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %