Progesterona ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
P0478-25G P0478-5G
TCIAP0478-25GEA 128 EUR
TCIAP0478-25G TCIAP0478-5G
Progesterona ≥98.0% (by HPLC)
Progesterona
Formula: C₂₁H₃₀O₂
Número MDL: MFCD00003658
Núm. CAS: 57-83-0
EINECS: 200-350-6
Índice Merck: 14,07773
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=183ed419dac374fea8f1860fc77e15ce6914784d&vid=183ed419dac374fea8f1860fc77e15ce6914784d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (UV-vis method) 97.0 to 103.0 %
Melting point 128.0 to 133.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +179.0 to +185.0 deg (C=2, Dioxane)