Fosfonato de difenilo ≥75.0% (by HPLC) (contains ca. 5% Phenol)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Diphenoxyphosphine oxide, NSC 43786, Diphenyl phosphonate
D0907-25G D0907-500G D0907-100G
TCIAD0907-25GEA 18 EUR
TCIAD0907-25G TCIAD0907-500G TCIAD0907-100G
Fosfonato de difenilo ≥75.0% (by HPLC) (contains ca. 5% Phenol)
Fosfonato de difenilo
Formula: C₁₂H₁₁O₃P
MW: 234,19 g/mol
Pto. Ebullición: 148°C
Pto. de fusión: 12°C
Pto. de inflamación: 186°C
Número MDL: MFCD00044497
Núm. CAS: 4712-55-4
EINECS: 225-202-8
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f48535dff456396074a2370dd67837203e6614a&vid=0f48535dff456396074a2370dd67837203e6614a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (HPLC) min. 75.0 area%
Phenol 3.0 and le 6.0 w/w%