4-(2,4-Diclorofenil)but-3-en-2-ona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B25270.03
B25270.06
B25270.03EA
25.1
EUR
B25270.03
B25270.06
4-(2,4-Diclorofenil)but-3-en-2-ona ≥97%
4-(2,4-Diclorofenil)but-3-en-2-ona
Purity: 97%
CAS No.: 61888-78-6
Molecular Formula: C10H8Cl2O
Formula Weight: 215.08
Melting Point: 83-85°
MDL No.: MFCD00052852
Formula:
C₁₀H₈Cl₂O Pto. de fusión: 83…85 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052852 Núm. CAS: 61888-78-6 |