4-(3-Clorofenil)but-3-en-2-ona ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

Sinónimos: 4-(3-Chlorophenyl)but-3-en-2-one

A10332.06 A10332.14
A10332.06EA 70.3 EUR
A10332.06 A10332.14
4-(3-Clorofenil)but-3-en-2-ona ≥98%
4-(3-Clorofenil)but-3-en-2-ona

Purity: 98% CAS No.: 20766-36-3 Molecular Formula: C10H9ClO Formula Weight: 180.64 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 123-125°/1mm MDL No.: MFCD00052851

Formula: C₁₀H₉ClO
MW: 180.64 g/mol
Pto. Ebullición: 123…125 °C (1 mmHg)
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052851
Núm. CAS: 20766-36-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR