4-(4-Clorofenil)but-3-en-2-ona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
4-(4-Chlorophenyl)but-3-en-2-one
L05321.06
L05321.14
L05321.06EA
52.8
EUR
L05321.06
L05321.14
4-(4-Clorofenil)but-3-en-2-ona ≥98%
4-(4-Clorofenil)but-3-en-2-ona
Purity: 98%
CAS No.: 3160-40-5
Molecular Formula: C10H9ClO
Formula Weight: 180.64
Melting Point: 55-60°
Boiling Point: 145-147°/5mm
MDL No.: MFCD00018790
Formula:
C₁₀H₉ClO MW: 180.64 g/mol Pto. Ebullición: 145…147 °C (5 mmHg) Pto. de fusión: 55…60 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00018790 Núm. CAS: 3160-40-5 EINECS: 221-610-5 |