4-(4-Hidroxifenil)but-3-en-2-ona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A17605.14
A17605.22
A17605.14EA
66.4
EUR
A17605.14
A17605.22
4-(4-Hidroxifenil)but-3-en-2-ona ≥97%
4-(4-Hidroxifenil)but-3-en-2-ona
Purity: 97%
CAS No.: 3160-35-8
Molecular Formula: C10H10O2
Formula Weight: 162.19
Melting Point: 106-111°
Beilstein Reference: 2412544
Formula:
C₁₀H₁₀O₂ Pto. de fusión: 106…111 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016490 Núm. CAS: 3160-35-8 EINECS: 221-607-9 |