Trihidrogenodioxalato de potasio dihidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14933.30
A14933.0I
A14933.0B
A14933.30EA
40.2
EUR
A14933.30
A14933.0I
A14933.0B
Trihidrogenodioxalato de potasio dihidrato ≥98%
Trihidrogenodioxalato de potasio dihidrato
Purity: 98+%
CAS No.: 6100-20-5
Molecular Formula: KH3(C2O4)2.2H2O
Formula Weight: 254.19 (218.16anhy)
Merck Reference: 14,7689
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00150443
Formula:
C₄H₃KO₈·2H₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150443 Núm. CAS: 6100-20-5 EINECS: 204-874-6 UN: 3288 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,7689 |