4-Nitrophenyl trifluoroacetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Nitrophenyl 2,2,2-trifluoroacetate, Trifluoroacetic acid 4-Nitrophenyl ester
T0681-25G
T0681-5G
TCIAT0681-25GEA
65
EUR
TCIAT0681-25G
TCIAT0681-5G
4-Nitrophenyl trifluoroacetate ≥98.0% (por GC)
4-Nitrophenyl trifluoroacetate
Formula:
C₈H₄F₃NO₄ Pto. Ebullición: 140°C |
Número MDL:
MFCD00007324 Núm. CAS: 658-78-6 EINECS: 211-524-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 35.0 to 39.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |