3-Bromo-4-fluorophenylacetic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B2976.0005 B2976-25G B2976-5G
TCIAB2976.0005EA 0 EUR
TCIAB2976.0005 TCIAB2976-25G TCIAB2976-5G
3-Bromo-4-fluorophenylacetic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-Bromo-4-fluorophenylacetic acid
Formula: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,04 g/mol
Número MDL: MFCD04038373
Núm. CAS: 194019-11-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11549661883db3793979c907a60495e5b23933a0&vid=11549661883db3793979c907a60495e5b23933a0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C