4-Mercaptophenylacetic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H27658.06 H27658.03
H27658.06EA 268 EUR
H27658.06 H27658.03
4-Mercaptophenylacetic acid ≥97%
4-Mercaptophenylacetic acid
Purity: 97% CAS No.: 39161-84-7 Molecular Formula: C8H8O2S Formula Weight: 168.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 105-110° MDL No.: MFCD00797617
Formula: C₈H₈O₂S
Pto. de fusión: 105…110 °C
Número MDL: MFCD00797617
Núm. CAS: 39161-84-7