4-Bromocrotónato de etilo 75% tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (E)-Ethyl 4-bromobut-2-enoate, Ethyl trans-4-bromo-2-butenoate
118120250 118120050 118121000
ACRO118120250EA 106 EUR
ACRO118120250 ACRO118120050 ACRO118121000
4-Bromocrotónato de etilo 75% tech.
4-Bromocrotónato de etilo
Formula: C₆H₉BrO₂
Pto. Ebullición: 94…95 °C (12 mmHg)
Densidad: 1,4 g/cm³
Pto. de inflamación: 97 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000247
Núm. CAS: 37746-78-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥70 %
Thiocyanate (SCN) ≤200 ppm
Phosphate (PO4) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Sulfur (S) ≤50 ppm
Iron, total (as Fe) ≤0.005 %