4-Bromocrotónato de metilo 85% tech.
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyl 4-bromobut-2-enoate
126450250 126451000 126455000
ACRO126450250EA 97.4 EUR
ACRO126450250 ACRO126451000 ACRO126455000
4-Bromocrotónato de metilo 85% tech.
4-Bromocrotónato de metilo
Formula: C₅H₇BrO₂
MW: 179,01 g/mol
Pto. Ebullición: 83…85 °C (13 mmHg)
Densidad: 1,52 g/cm³
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000246
Núm. CAS: 1117-71-1
EINECS: 214-251-0
UN: 1760
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4970 to 1.5050 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 %