4-Bromocrotónato de metilo tech. 85%, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 85%
CAS No.: 1117-71-1
Molecular Formula: C5H7BrO2
Formula Weight: 179.01
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.5010
Boiling Point: 83-85°/13mm
Beilstein Reference: 1745755
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00000246
Formula:
C₅H₇BrO₂ Pto. Ebullición: 83…85 °C (13 mmHg) Densidad: 1,524 Pto. de inflamación: 91 °C (195 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000246 Núm. CAS: 1117-71-1 EINECS: 214-251-0 UN: 1760 ADR: 8,III |