4-Bromocrotónato de metilo ≥80.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Methyl 4-bromobut-2-enoate
M1689-25G
M1689-5G
TCIAM1689-25GEA
71
EUR
TCIAM1689-25G
TCIAM1689-5G
4-Bromocrotónato de metilo ≥80.0% (por GC)
4-Bromocrotónato de metilo
Formula:
C₅H₇BrO₂ MW: 179,01 g/mol Pto. Ebullición: 75°C Pto. de inflamación: 92°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000246 Núm. CAS: 1117-71-1 EINECS: 214-251-0 UN: 1760 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 80.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...