3-Aminocrotónato de etilo 98.5%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Ethyl 3-aminobut-2-enoate
118031000 118035000
ACRO118031000EA 46.7 EUR
ACRO118031000 ACRO118035000
3-Aminocrotónato de etilo 98.5%
3-Aminocrotónato de etilo
Formula: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,16 g/mol
Pto. de fusión: 33…35 °C
Densidad: 1,022 g/cm³
Pto. de inflamación: 97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008073
Núm. CAS: 7318-00-5
EINECS: 230-782-0
UN: 3263
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %
Titration with HClO4 ≥98.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter in water ≤0.005 %
Iodine consuming subst. Passes test