3-Aminocrotónato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ethyl 3-aminobut-2-enoate
A12991.14
A12991.36
A12991.14EA
32.1
EUR
A12991.14
A12991.36
3-Aminocrotónato de etilo ≥98%
3-Aminocrotónato de etilo
Purity: 98+%
CAS No.: 626-34-6
Molecular Formula: C6H11NO2
Formula Weight: 129.16
Flash Point: 97°(206°F)
Refractive Index: 1.4990
Melting Point: 29-35°
Boiling Point: 210-215°
Beilstein Reference: 471284
UN No.: 3263
MDL No.: MFCD00008073
Formula:
C₆H₁₁NO₂ Pto. Ebullición: 210…215 °C Pto. de fusión: 29…35 °C Densidad: 1,022 Pto. de inflamación: 97 °C (206 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008073 Núm. CAS: 7318-00-5 EINECS: 230-782-0 ADR: 8,II |