3-Aminocrotónato de metilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
156790050 156791000 156795000
ACRO156790050EA 28.2 EUR
ACRO156790050 ACRO156791000 ACRO156795000
3-Aminocrotónato de metilo 97%
3-Aminocrotónato de metilo
Formula: C₅H₉NO₂
Pto. de fusión: 81…83 °C
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008072
Núm. CAS: 14205-39-1
EINECS: 238-056-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Ammonia (NH3) ≤0.003 %