Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorobut-2-enoate
B22545.06 B22545.14
B22545.06EA 40.6 EUR
B22545.06 B22545.14
Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate 97%
Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate
Purity: 97% CAS No.: 372-29-2 Molecular Formula: C6H8F3NO2 Formula Weight: 183.13 Flash Point: 65°(149°F) Refractive Index: 1.4229 Odour: Amine-like Melting Point: 24-26° Boiling Point: 83-85°/15mm Beilstein Reference: 4397839 UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00068195
Formula: C₆H₈F₃NO₂
MW: 183,13 g/mol
Pto. Ebullición: 83…85 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 24…26 °C
Densidad: 1,245
Pto. de inflamación: 65 °C (149 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068195
Núm. CAS: 372-29-2
ADR: 8,III