Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A1475-25G A1475-5G
TCIAA1475-25GEA 62 EUR
TCIAA1475-25G TCIAA1475-5G
Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate ≥97.0% (por GC)
Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate
Formula: C₆H₈F₃NO₂
Número MDL: MFCD00068195
Núm. CAS: 372-29-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfb2ba4a08c43b326f8026550cfe5c9e4e27b264&vid=dfb2ba4a08c43b326f8026550cfe5c9e4e27b264&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Freezing point 22.0 to 26.0 deg-C