(3-Acetamidophenyl)boronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Acetamidobenzeneboronic acid, 3-Acetamidophenylboronic acid
B23833.03
B23833.06
B23833.03EA
77.9
EUR
B23833.03
B23833.06
(3-Acetamidophenyl)boronic acid ≥98%
(3-Acetamidophenyl)boronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 78887-39-5
Molecular Formula: C8H10BNO3
Formula Weight: 178.98
Melting Point: ca 263° dec.
Beilstein Reference: 3278316
Formula:
C₈H₁₀BNO₃ MW: 178,98 g/mol Pto. de fusión: ∼ 263 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00236013 Núm. CAS: 78887-39-5 |