(3-Acetamidophenyl)boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Acetamidobenzeneboronic acid, 3-Acetamidophenylboronic acid
A2453-1G A2453-5G
TCIAA2453-1GEA 57 EUR
TCIAA2453-1G TCIAA2453-5G
(3-Acetamidophenyl)boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
(3-Acetamidophenyl)boronic acid
Formula: C₈H₁₀BNO₃
MW: 178,98 g/mol
Pto. de fusión: 140°C
Número MDL: MFCD00236013
Núm. CAS: 78887-39-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=172925ed7ba3619345f682302df860442ab25f01&vid=172925ed7ba3619345f682302df860442ab25f01&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %