(4-Acetamidophenyl)boronic acid 97+%

Proveedor: Thermo Scientific
Atención

Sinónimos: 4-Acetamidophenylboronic acid, 4-Acetamidobenzeneboronic acid, 4-Acetylaminophenylboronic acid

367610010 367610050
ACRO367610010EA 65 EUR
ACRO367610010 ACRO367610050
(4-Acetamidophenyl)boronic acid 97+%
(4-Acetamidophenyl)boronic acid
Formula: C₈H₁₀BNO₃
MW: 178,98 g/mol
Pto. de fusión: 215…220 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02179451
Núm. CAS: 101251-09-6

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Grey to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR