(4-Acetamidophenyl)boronic acid 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Acetamidophenylboronic acid, 4-Acetamidobenzeneboronic acid, 4-Acetylaminophenylboronic acid
H52987.03
H52987.06
H52987.03EA
125
EUR
H52987.03
H52987.06
(4-Acetamidophenyl)boronic acid 96%
(4-Acetamidophenyl)boronic acid
Purity: 96%
CAS No.: 101251-09-6
Molecular Formula: C8H10BNO3
Formula Weight: 178.98
Melting Point: 215-220°
MDL No.: MFCD02179451
Formula:
C₈H₁₀BNO₃ MW: 178,98 g/mol Pto. de fusión: 215…220 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02179451 Núm. CAS: 101251-09-6 |