5-Bromoantranilato de metilo 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 2-amino-5-bromobenzoate
A16666.22
A16666.06
A16666.14
A16666.22EA
312
EUR
A16666.22
A16666.06
A16666.14
5-Bromoantranilato de metilo 98%
5-Bromoantranilato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 52727-57-8
Molecular Formula: C8H8BrNO2
Formula Weight: 230.06
Melting Point: 71-73°
Beilstein Reference: 972720
Formula:
C₈H₈BrNO₂ MW: 230,06 g/mol Pto. de fusión: 71…73 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00144761 Núm. CAS: 52727-57-8 |