5-Bromoantranilato de metilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1988-25G B1988-5G
TCIAB1988-25GEA 135 EUR
TCIAB1988-25G TCIAB1988-5G
5-Bromoantranilato de metilo ≥99.0% (por GC)
5-Bromoantranilato de metilo
Formula: C₈H₈BrNO₂
Número MDL: MFCD00144761
Núm. CAS: 52727-57-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f50289a357e98328a523483d73dc9780ebe72456&vid=f50289a357e98328a523483d73dc9780ebe72456&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 70.0 to 73.0 deg-C