4-Cloroantranilato de metilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L11125.09
L11125.18
L11125.09EA
55.3
EUR
L11125.09
L11125.18
4-Cloroantranilato de metilo 98%
4-Cloroantranilato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 5900-58-3
Molecular Formula: C8H8ClNO2
Formula Weight: 185.61
Melting Point: 66-68°
Beilstein Reference: 1072895
Formula:
C₈H₈ClNO₂ Pto. de fusión: 66…68 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017568 Núm. CAS: 5900-58-3 EINECS: 227-593-0 |