5-Cloroantranilato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 2-amino-5-chlorobenzoate
L20187.06
L20187.14
L20187.06EA
86.4
EUR
L20187.06
L20187.14
5-Cloroantranilato de metilo ≥98%
5-Cloroantranilato de metilo
Purity: 98+%
CAS No.: 5202-89-1
Molecular Formula: C8H8ClNO2
Formula Weight: 185.61
Melting Point: 67-70°
Boiling Point: 168-170°/1mm
MDL No.: MFCD00007837
Formula:
C₈H₈ClNO₂ Pto. Ebullición: 168…170 °C (1 mmHg) Pto. de fusión: 67…70 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007837 Núm. CAS: 5202-89-1 EINECS: 225-992-4 |