4-(4-Clorofenoxi)anilina 97%, barras
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Amino-4'-chlorodiphenyl ether
B21083.09
B21083.18
B21083.09EA
30.1
EUR
B21083.09
B21083.18
4-(4-Clorofenoxi)anilina 97%, barras
4-(4-Chlorophenoxy)aniline
Purity: 97%
CAS No.: 101-79-1
Molecular Formula: C12H10ClNO
Formula Weight: 219.67
Odour: Odourless
Melting Point: 100-103°
MDL No.: MFCD00043925
Formula:
C₁₂H₁₀ClNO MW: 219,67 g/mol Pto. de fusión: 100…103 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00043925 Núm. CAS: 101-79-1 EINECS: 202-976-5 |