4-(4-Clorofenoxi)anilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Amino-4'-chlorodiphenyl ether
C1069-25G C1069-5G
TCIAC1069-25GEA 123 EUR
TCIAC1069-25G TCIAC1069-5G
4-(4-Clorofenoxi)anilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(4-Chlorophenoxy)aniline
Formula: C₁₂H₁₀ClNO
MW: 219,67 g/mol
Pto. Ebullición: 205°C
Número MDL: MFCD00043925
Núm. CAS: 101-79-1
EINECS: 202-976-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77f4302348589d8a0cde17df6d9de069b5a47424&vid=77f4302348589d8a0cde17df6d9de069b5a47424&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C