4-Acetamidobenzenesulphonyl azide ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L15916.06
L15916.14
L15916.06EA
38.4
EUR
L15916.06
L15916.14
4-Acetamidobenzenesulphonyl azide ≥97%
4-Acetamidobenzenesulphonyl azide
Purity: 97%
CAS No.: 2158-14-7
Molecular Formula: C8H8N4O3S
Formula Weight: 240.24
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 107-111°
Beilstein Reference: 2219568
MDL No.: MFCD00029626
Formula:
C₈H₈N₄O₃S Pto. de fusión: 107…111 °C |
Número MDL:
MFCD00029626 Núm. CAS: 2158-14-7 |