5-Fluoroantranilato de metilo 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Methyl 2-Amino-5-fluorobenzoate, 5-Fluoroanthranilic acid methyll ester, Methyl 5-Fluoroanthranilate, 2-Amino-5-fluorobenzoic acid methyll ester, Methyl 2-amino-5-fluorobenzoate
L19778.06
L19778.14
L19778.06EA
65.6
EUR
L19778.06
L19778.14
5-Fluoroantranilato de metilo 98%
5-Fluoroantranilato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 319-24-4
Molecular Formula: C8H8FNO2
Formula Weight: 169.16
Flash Point: 132°(269°F)
Melting Point: 21-25°
Boiling Point: 100-102°/0.5mm
Beilstein Reference: 2803210
MDL No.: MFCD03791308
Formula:
C₈H₈FNO₂ MW: 169,16 g/mol Pto. Ebullición: 100…102 °C (0,5 mmHg) Pto. de fusión: 21…25 °C Densidad: 1,260 Pto. de inflamación: 132 °C (269 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03791308 Núm. CAS: 319-24-4 |