2-Fluoro-4-(pentafluorothio)aniline ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H34099.MD
H34099.03
H34099.MDEA
224
EUR
H34099.MD
H34099.03
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)aniline ≥97%
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)aniline
Purity: 97%
CAS No.: 1240257-25-3
Molecular Formula: C6H5F6NS
Formula Weight: 237.16
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD16652511
Formula:
C₆H₅F₆NS Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16652511 Núm. CAS: 1240257-25-3 UN: 2810 ADR: 6.1,III |