3-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H33680.MD H33680.03
H33680.MDEA 161 EUR
H33680.MD H33680.03
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline ≥97%
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline
Purity: 97% Molecular Formula: C6H5F6NS Formula Weight: 237.16 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD16652430
Formula: C₆H₅F₆NS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16652430
Núm. CAS: 1240256-99-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III