5-Iodoantranilato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B25484.22
B25484.14
B25484.22EA
88.2
EUR
B25484.22
B25484.14
5-Iodoantranilato de etilo ≥98%
5-Iodoantranilato de etilo
Purity: 98+%
CAS No.: 268568-11-2
Molecular Formula: C9H10INO2
Formula Weight: 291.09
Melting Point: 69-71°
MDL No.: MFCD04038940
Formula:
C₉H₁₀INO₂ Pto. de fusión: 69…71 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04038940 Núm. CAS: 268568-11-2 |