5-Iodoantranilato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
I0516-25G I0516-5G
TCIAI0516-25GEA 168 EUR
TCIAI0516-25G TCIAI0516-5G
5-Iodoantranilato de metilo ≥98.0% (por GC)
5-Iodoantranilato de metilo
Formula: C₈H₈INO₂
Número MDL: MFCD00798574
Núm. CAS: 77317-55-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38d82ef012e8392dc285d70679c2793d3d49be9c&vid=38d82ef012e8392dc285d70679c2793d3d49be9c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C