4-(Pentafluorothio)phenol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Hydroxyphenylsulphur pentafluoride
H33413.03
H33413.06
H33413.03EA
97.8
EUR
H33413.03
H33413.06
4-(Pentafluorothio)phenol ≥97%
4-(Pentafluorothio)phenol
Purity: 97%
CAS No.: 774-94-7
Molecular Formula: C6H5F5OS
Formula Weight: 220.16
MDL No.: MFCD03788516
Formula:
C₆H₅F₅OS MW: 220,16 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03788516 Núm. CAS: 774-94-7 |