trans-2-Chloro-β-nitrostyrene ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Chloro-β-nitrostyrene, 1-(2-Chlorophenyl)-2-nitroethylene
A14882.06
A14882.14
A14882.06EA
66.3
EUR
A14882.06
A14882.14
trans-2-Chloro-β-nitrostyrene ≥98%
trans-2-Chloro-β-nitrostyrene
Purity: 98%
CAS No.: 3156-34-1
Molecular Formula: C8H6ClNO2
Formula Weight: 183.60
Melting Point: 46-49°
Beilstein Reference: 2328095
Formula:
C₈H₆ClNO₂ MW: 183,60 g/mol Pto. de fusión: 46…49 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00024820 Núm. CAS: 3156-34-1 |