3-Nitrostyrene 97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
128990025
128990100
ACRO128990025EA
121
EUR
ACRO128990025
ACRO128990100
3-Nitrostyrene 97% estabilizado
3-Nitrostyrene
Formula:
C₈H₇NO₂ Pto. de fusión: –5 °C Densidad: 1,07 g/cm³ Pto. de inflamación: 107 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00007276 Núm. CAS: 586-39-0 EINECS: 209-575-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear yellow to yellow-green Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5820 to 1.5840 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Stabilizer | Approx. 0.1 % 3,5-di-tert-Butylcatechol |