4-Nitrostyrene ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Nitro-4-vinylbenzene, 1-Ethenyl-4-nitrobenzene
Estabilización: estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol
N0503-1G N0503-5G
TCIAN0503-1GEA 60 EUR
TCIAN0503-1G TCIAN0503-5G
4-Nitrostyrene ≥98.0% (por GC) estabilizado
4-Nitrostyrene
Formula: C₈H₇NO₂
MW: 149,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00041254
Núm. CAS: 100-13-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=546166bb5f86b4a22dba14cf28e11abf24c0896d&vid=546166bb5f86b4a22dba14cf28e11abf24c0896d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %