trans-β-Nitroestireno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(E)-(2-Nitrovinyl)benzene, trans-1-Nitro-2-phenylethylene
L14367.06
L14367.14
L14367.06EA
32.9
EUR
L14367.06
L14367.14
trans-β-Nitroestireno ≥98%
trans-β-Nitroestireno
Purity: 98%
CAS No.: 5153-67-3
Molecular Formula: C8H7NO2
Formula Weight: 149.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 55-58°
Boiling Point: 250-260°
Beilstein Reference: 1210066
MDL No.: MFCD00007402
Formula:
C₈H₇NO₂ MW: 149,15 g/mol Pto. Ebullición: 250…260 °C Pto. de fusión: 55…58 °C |
Número MDL:
MFCD00007402 Núm. CAS: 5153-67-3 EINECS: 203-066-0 |