β,3-Dinitrostyrene ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L12304.03
L12304.06
L12304.03EA
102
EUR
L12304.03
L12304.06
β,3-Dinitrostyrene ≥98%
β,3-Dinitrostyrene
Purity: 98%
CAS No.: 882-26-8
Molecular Formula: C8H6N2O4
Formula Weight: 194.15
Melting Point: 125-127°
Beilstein Reference: 2051290
Formula:
C₈H₆N₂O₄ Pto. de fusión: 125…127 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052063 Núm. CAS: 882-26-8 |