(3-Bromo-4-metoxifenil)acetonitrilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile
L09840.09 L09840.04
L09840.09EA 138 EUR
L09840.09 L09840.04
(3-Bromo-4-metoxifenil)acetonitrilo ≥99%
(3-Bromo-4-metoxifenil)acetonitrilo
Purity: 99% CAS No.: 772-59-8 Molecular Formula: C9H8BrNO Formula Weight: 226.08 Melting Point: 50-53° Boiling Point: 175-178°/6mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00016391
Formula: C₉H₈BrNO
MW: 226.08 g/mol
Pto. Ebullición: 175…178 °C (6 mmHg)
Pto. de fusión: 50…53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016391
Núm. CAS: 772-59-8
UN: 3439
ADR: 6.1 III