4-Amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B20938.03
B20938.06
B20938.03EA
20.3
EUR
B20938.03
B20938.06
4-Amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride ≥97%
4-Amino-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride
Purity: 97%
CAS No.: 57729-79-0
Molecular Formula: C7H4ClF3N2O2
Formula Weight: 240.58
Melting Point: 63-67°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00042153
Formula:
C₇H₄ClF₃N₂O₂ Pto. de fusión: 63…67 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042153 Núm. CAS: 57729-79-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |